Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter med fast volumen
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
20μ l
25μ L
50μ l
100μ l
200μ l
250μ L
500 μl
1000 μL
Nøjagtighed:
±0,6 %
±0,7 %
±0,8 %
±1 %
±1,2 %
Farve:
Blå
Grå
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kontrolknappen og udskyderen med lav betjeningskraft er placeret for ergonomi
- 4-cifret volumendisplay i forstørrelsesform Kalibreringsdisplay og justeringsåbning til specifikke væsker og volumener Ultralet PerfectPiston™ stempelsystem konstrueret af kemisk resistent Fortron™ Hurtig forbindelsesklemme tillader fjernelse af den nederste del i to hurtige trin (ikke i μ10 L pipettere) Fjederbelastet spidskegle fremmer tæt tilpasning til spidsen Farve angiver pipetterens volumen
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Non-Toxic
- Renewable Energy
- Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
- Free-of a substance that causes environmental harm
Tekniske data
Tekniske data
Nøjagtighed | ±0,7 % |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Gul |
Til brug med | 200μ L Pipettespids |
Type | Pipette med fast volumen |
Volumen (metrisk) | 50μ l |
Til brug med (udstyr) | 200 μL pipettespids |
Inkluderer | Fjederbelastet spidskegle, ejektor, gul betjeningsknap |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Research™ plus, mekaniske enkeltkanalspipetter med fast volumen >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion