missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Labetalol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Labetalol Hydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H |
| Formel vægt | 364.1554 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?