missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Labetalol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17932875
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932875 50 mg
17954385 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17932875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL09649550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 32780-64-6
Molekylær formel C19 H24 N2 O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 364.87
Synonym Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Salicylamide, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride (8CI), AH 5158 hydrochloride, AH 5158A, Amipress, Ipolab, Labelol, Labetalol hydrochloride, Labracol, NSC 290312, Normodyne, Presdate, Pressalolo, Sch 15719W, Trandate, Vescal
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(4-phenylbutan-2-ylamino)ethyl]benzamide;hydrochloride
SMIL Cl.CC(CCc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(c2)C(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Labetalol Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,18,21-23H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H
Formel vægt 364.1554
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.