Få mere at vide
Labconco™ Sample Blocks for RapidVap™ N2/48 Evaporation Systems
18801.29 DKK - 19079.51 DKK
Kræver: Glasvarer
| Produktkode | Brand | Holder | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Holder | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
11746419
|
Labconco™
7482400 |
35 ml rør |
21135.00 DKK 18801.29 DKK / Pakke med 1 Spare 2333.71 DKK 11% Slukket |
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
|
11726649
|
Labconco™
7482200 |
10 ml rør |
20530.00 DKK 19079.51 DKK / Pakke med 1 Spare 1450.49 DKK 7% Slukket |
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
|
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare. Begrænset vare |
|||||||||
Beskrivelse
- Four different interchangeable aluminum accessory blocks, coated with PTFE
- Sample blocks hold either 48 smaller (4.5 mL to 26 mL) or eight larger (450 mL) samples
- Glassware for all blocks sold separately
†For tubes up to maximum capacity shown. Actual sample volume is 66–75% total tube capacity and depends on tube shape, height and vortex speed.