Få mere at vide
Labconco™ Sample Blocks for RapidVap™ N2/48 Evaporation Systems
Artikelnummer. 11746419 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Holder:
10 ml rør
35 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11746419 35 ml rør Hver
11726649 10 ml rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11746419 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7482400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21135.00 DKK
    18801.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 2333.71 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kræver
Glasvarer
  • Four different interchangeable aluminum accessory blocks, coated with PTFE
  • Sample blocks hold either 48 smaller (4.5 mL to 26 mL) or eight larger (450 mL) samples
  • Glassware for all blocks sold separately
†For tubes up to maximum capacity shown. Actual sample volume is 66–75% total tube capacity and depends on tube shape, height and vortex speed.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 35 mL
Kammermateriale Pre-coated Aluminum
Til brug med (udstyr) RapidVap™ N2/48 Evaporation System
Holder 35 ml rør
Belysning Ingen belysning
Materiale PTFE-belagt aluminium
Antal steder 48
Type Blok
Længde (engelsk) 5,9 tommer
Længde (metrisk) 15 cm
Spænding 0 til 300 V