Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Flaske adapter
Fast-Freeze™ Flaskeadapter til tilslutning Fast-Freeze™ kolber til frysetørreventiler.
Brand: Labconco™ 7547400
423.62 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Til tilslutning Fast-Freeze™ kolber til frysetørreventiler
- 40 og 80 ml kolber tager størrelse 0,5 tommer eller 0,5 til 0,75 tommer.
- Større kolber passer til størrelse 0,75 tommer eller stor ende på 0,5 til 0,75 tommer.
Tekniske data
Flaske adapter | |
Rustfrit stål | |
For hurtig tilslutning freeze™ kolber til frysetørreventiler | |
0,5 tommer | |
0,5 tommer | |
5,0 tommer | |
0.5 lb. |
40, 80 mL | |
45° bøje | |
Hurtig freeze™ kolbe | |
1.27 cm | |
1.27 cm | |
12.7 cm | |
0.2 kg |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco™ Fast-Freeze™ Flaske adapter > Materiale: Rustfrit stål, Stil: 45° Bøjning, diameter: 0,5 tommer.
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion