Få mere at vide
Labconco™ Fast-Freeze™ Flaske adapter
Artikelnummer. p-146914 Shop alle Labconco Corporation produkter
Diameter (engelsk):
0,5 til 0,75 tommer.
0,5 tommer
0,75 tommer
Materiale:
Borosilikatglas
Rustfrit stål
Stil:
45° bøje
Lige
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15183025
Brand: Labconco™ 7545000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fast-Freeze™ Flaskeadapter til tilslutning Fast-Freeze™ kolber til frysetørreventiler.
Til tilslutning Fast-Freeze™ kolber til frysetørreventiler
  • 40 og 80 ml kolber tager størrelse 0,5 tommer eller 0,5 til 0,75 tommer.
  • Større kolber passer til størrelse 0,75 tommer eller stor ende på 0,5 til 0,75 tommer.
Tekniske data
Type Frysetørreadapter
Materiale Borosilikatglas
Stil Lige
Til brug med (applikation) For hurtig tilslutning freeze™ kolber til frysetørreventiler
Til brug med (udstyr) Hurtig freeze™ kolbe
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 1.27 cm
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.27 cm
Længde (engelsk) 3,25 tommer.
Længde (metrisk) 8.26 cm
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.2 kg