Få mere at vide
Lab Vision™ Tris Buffered Saline and Tween 20 (20X), Epredia™
Udnyt en vaskebuffer til immunmærkningsteknikker med Utilize Epredia™ Lab Vision™ Tris-bufret saltvand og Tween™ 20 (20X).
247.00 DKK - 2020.55 DKK
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBS with Tween (TBST)
Koncentration 20X
Til brug med (applikation) Anatomical Pathology
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
12633977
Dokumentvisning
Epredia
TA-125-TT
125 mL
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
12880375
Dokumentvisning
Epredia
TA-999-TT
1000 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2075.00 DKK
2020.55 DKK / 1 L
Spare 54.45 DKK
2% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Tween 20 is added to promote more effective washings, resulting in decreased nonspecific background staining
  • Tween 20 aids reagent spreading on slides
Storage Conditions: Store at room temperature. Stable for 2 years from date of manufacture. Use diluted solution within one week
Tekniske data
Tekniske data
TBS with Tween (TBST)
20X
Anatomical Pathology
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Anbefalet opbevaring : Room Temperature
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Til in vitro diagnostisk brug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lab Vision™ Tris Buffered Saline and Tween 20 (20X), Epredia™