Få mere at vide
Lab Vision™ Tris Buffered Saline and Tween™ 20 (20X), Epredia™
Artikelnummer. 12880375 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
125ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12880375 1000 ml 1 L
12633977 125 ml 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12880375 Leverandør Epredia Leverandørnr. TA999TT
 Begrænset vare
På lager
Udnyt en vaskebuffer til immunmærkningsteknikker med Utilize Epredia™ Lab Vision™ Tris-bufret saltvand og Tween™ 20 (20X).
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • Tween 20 tilsættes for at fremme mere effektive vaske, hvilket resulterer i nedsat uspecifik baggrundsfarvning
  • Tween 20 hjælper reagensspredning på objektglas
Opbevaringsbetingelser: Opbevares ved stuetemperatur. Holdbar i 2 år fra fremstillingsdato. Brug fortyndet opløsning inden for en uge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TBS med Tween (TBST)
Koncentration 20X
Til brug med (applikation) Anatomisk patologi
Mængde 1000 ml
Til in vitro diagnostisk brug