Få mere at vide
L755507, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470198
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16470198 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16470198 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19334
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress L755507 is a potent, selective agonist of β3-AR with an IC50 of 35 nM. L755507 enhances the homology-directed repair (HDR)-mediated genome editing in CRISPR/Cas9 nickase system.
L755507 is a potent, selective agonist of β3-AR with an IC50 of 35 nM. L755507 enhances the homology-directed repair (HDR)-mediated genome editing in CRISPR/Cas9 nickase system.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L755507
CAS 159182-43-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H40N4O6S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.02 mM)
SMIL O=S(C1=CC=C(NC(NCCCCCC)=O)C=C1)(NC2=CC=C(CCNC[C@H](O)COC3=CC=C(O)C=C3)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 584.73
Formel vægt 584.73
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease