Få mere at vide
L67, MedChemExpress
Beskrivelse
L67 is a novel, competitive human DNA ligase inhibitor, inhibits DNA ligases I and III with IC50 of 10 μM and 10 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L67 |
| CAS | 325970-71-6 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H14Br2N4O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | DNA Ligase Inhibitor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (67.89 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | BrC1=CC(NCC(N/N=C/C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2O)=O)=CC(Br)=C1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 486.11 |
| Vis mere |