Få mere at vide
L1CAM Monoclonal Antibody (OTI2A5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA501438S
Encompass_Preferred
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17594241
  • 1805.36 DKK / 30µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
L1CAM Monoclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
L1CAM
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P32004
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3897
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Flow Cytometry, Western Blot
OTI2A5
Unconjugated
L1CAM
antigen identified by monoclonal antibody R1; CAML1; CD 171; CD171; CD171 molecule; HSAS; HSAS1; Hyd; L1; L1 cell adhesion molecule; L1CAM; MASA; MIC5; N-CAM L1; NCAML1; N-CAML1; N-CAM-L1; NCAM-L1; Nerve-growth factor-inducible large external glycoprotein; neural cell adhesion molecule L1; NILE; S10; sCD171; sL1 CAM; sL1CAM; soluble CD 171; soluble CD171; soluble L1 CAM; soluble L1CAM; SPG1
Full length human recombinant protein of human L1CAM produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.