Få mere at vide
L1CAM Monoclonal Antibody (OTI2A5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
1805.36 DKK
Tekniske data
| Antigen | L1CAM |
|---|---|
| Klon | OTI2A5 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Applikationer | Flow Cytometry, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
Beskrivelse
L1CAM Monoclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotTekniske data
| L1CAM | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| P32004 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI2A5 | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 3897 | |
| Primary | |
| L1CAM |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel