Få mere at vide
L-Valine, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | L-Valine |
Emballage | Poly flaske |
Mængde | 100 g |
Formel vægt | 117.15 |
Specifik vægtfylde | 1L = 1.23kg |
Grad | Multi-Compendial/USP |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
L-Valine, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion