Få mere at vide
L-Valine, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517974 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15517974 1 kg Poly flaske 1kg
15507974 100 g Poly flaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15517974 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 209506
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 72-18-4
Molekylær formel C5H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 117.15
MDL nummer MFCD00064220
InChI nøgle KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Valine
Emballage Poly flaske
Mængde 1 kg
Formel vægt 117.15
Specifik vægtfylde 1L = 1.23kg
Grad Multi-Compendial/USP