Få mere at vide
L-Thyroxine sodium salt pentahydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
L-Thyroxine sodium salt pentahydrate (Levothyroxine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Thyroxine sodium salt pentahydrate |
| CAS | 6106-07-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H20I4NNaO9 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Sodium levothyroxine pentahydrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (31.50 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(O[Na])=O.O.O.O.O.O |
| Molekylvægt (g/mol) | 888.93 |
| Vis mere |