Få mere at vide
L-Thyroxine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441896
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16441896 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 16441896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18341
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress L-Thyroxine (Levothyroxine; T4) is a synthetic hormone for the research of hypothyroidism. DIO enzymes convert biologically active thyroid hormone (Triiodothyronine,T3) from L-Thyroxine (T4).
L-Thyroxine (Levothyroxine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Thyroxine
CAS 51-48-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H11I4NO4
Mængde 500 mg
Synonym Levothyroxine T4
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (321.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 776.87
Formel vægt 776.87
Procent renhed 96.76%
Grad Research
Fysisk form Solid