Få mere at vide
L-(-)-sorbose 99+ % MP Biomedicals
Artikelnummer. 11426352 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11426352 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11426352 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210293980
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Sorbose
CAS 87-79-6
Analyseprocentområde 99+%
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 100 g
Synonym l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
IUPAC navn (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 180.156
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
Formel vægt 180.2