Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L(-)-Sorbose |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 158 °C til 160 °C |
| Farve | Hvid |
| Tab ved tørring | 1% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Molekylær formel | C6H12O6 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |