Få mere at vide
L(-)-Sorbose, 98%
Artikelnummer. 10270943 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10270943 250 g Plastflaske 250g
10441841 100 g Plastflaske 100g
10165303 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10270943 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225962500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 87-79-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-79-6
MDL nummer MFCD00151097
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Synonym l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
IUPAC navn (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(-)-Sorbose
Navn note 99%
Smeltepunkt 158°C to 160°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 250 g
Merck Index 15,8852
Specifik rotationstilstand - 43.00 (20.00°C c=5,H2O,23 C)
Specifik rotation -43
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: almost insoluble in alcohol,slightly soluble in ethanol,ethylether,methanol
Molekylvægt (g/mol) 180.16
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks