Få mere at vide
L-(-)-Sorbose,≥ 98 %, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436352 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11436352 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11436352 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210293990
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Kemiske identifikatorer
CAS 87-79-6
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Synonym l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
IUPAC navn (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(-)-Sorbose
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid til gul
Mængde 500 g
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver