Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II pumpehoved til højtydende slanger
Beskrivelse
Masterflex™ L/S Easy-Load II pumpehoveder til højtydende slanger med automatisk tilbageholdelse holder slangen sikkert på plads uden manuel justering,—bare sæt slangen på og start pumpen
- Rotor med fire ruller forbedrer trykevnen og den mekaniske stabilitet, mens den reducerer pulsering
- Forbedret geometri af okklusionsområdet forlænger slangens levetid
- Hus af polyphenylensulfid (PPS) med rotor af enten rustfrit stål (SS) eller koldvalset stål (CRS) — vælg CRS af økonomiske hensyn eller SS for yderligere holdbarhed og kemisk resistens
- Model 77201-62 med justerbar okklusion giver dig mulighed for at løsne okklusionen for længere slangelevetid eller øge okklusionen for højere tryk
- Hvert pumpehoved til højtydende præcisionspumpeslanger accepterer slangestørrelser L/S™ 15, L/S™ 24, L/S™ 35 og L/S™ 36. Opnå flowhastigheder på 1,7 til 2900 ml/min (1 til 600 rpm)
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 1,7 til 2900 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Til højtydende slanger |
| Inkluderer | Enkeltkanals-monteringshardware og en 15 tommer lang silikonepumpeslange |
| Model- | 77200-52 |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal ruller | 4 |
| Okklusionstype | Fast |
| Samlet dybde (metrisk) | 7 cm |
| Samlet højde (metrisk) | 12.1 cm |
| Samlet bredde (metrisk) | 12.7 cm |
| Vis mere |