Få mere at vide
L-Pyroglutamic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Pyroglutamic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O4/c13-7-3-1-5-9(15)12-6(2-4-8(12)14)10(16)11(5)7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 222.0641 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |