CAS RN 14842-41-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
L-Pyroglutamic Anhydride, TRC
CAS: 14842-41-2 Molekylær formel: C10 H10 N2 O4 Molekylvægt (g/mol): 222.197 Synonym: (5aS,10aS)-Dihydro-1H,5H-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazine-3,5,8,10(2H,5aH,10aH)-tetrone,(-)-Dihydro-1H,5H-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazine-3,5,8,10(2H,5aH,10aH)-tetrone,(5aS-cis)-Dihydro-1H,5H-dipyrrolo[1,2-a:1',2'-d]pyrazine-3,5,8,10(2H,5aH,10aH)-tetrone IUPAC navn: (5aS,10aS)-1,2,5a,6,7,10a-hexahydrodipyrrolo[1,3-c:1',3'-f]pyrazine-3,5,8,10-tetrone SMIL: O=C1CC[C@@H]2N1C(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3C2=O