Få mere at vide
L-o-Tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-o-Tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 181.0739 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |