CAS RN 7423-92-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
L-o-Tyrosine, TRC
CAS: 7423-92-9 Molekylær formel: C9 H11 N O3 Molekylvægt (g/mol): 181.19 Synonym: L-Phenylalanine, 2-hydroxy-,o-Tyrosine, L- (8CI),2-Hydroxy-L-phenylalanine,(-)-o-Tyrosine,(S)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid,L-2-Hydroxyphenylalanine,L-3-(2-Hydroxyphenyl)alanine,L-o-Hydroxyphenylalanine,L-o-Tyrosine,o-L-Tyrosine,2-Hydroxy-L-phenylalanine,(2S)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid,(S)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propionic acid,L-α-Amino-β-(o-hydroxyphenyl)propionic acid IUPAC navn: (2S)-2-amino-3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid SMIL: N[C@@H](Cc1ccccc1O)C(=O)O