Få mere at vide
L-Methionine ethyl ester hydrochloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10462591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10462591 10 g 10g
11995711 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205410100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2899-36-7
Molekylær formel C7H15NO2S·HCl
Molekylvægt (g/mol) 213.73
InChI nøgle KPWCQEUBJAIORR-RGMNGODLSA-N
Synonym l-methionine ethyl ester hydrochloride, ethyl l-methionate hydrochloride, h-met-oet.hcl, ethyll-methionatehydrochloride, l-methionine, ethyl ester, hydrochloride, h-met-oet hcl, ethyl l-methionate hcl, ethyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-met-oet?cl, pubchem14924
PubChem CID 3083785
IUPAC navn ethyl (2S)-2-amino-4-methylsulfanylbutanoate;hydrochloride
SMIL CCOC(=O)C(CCSC)N.Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Methionine ethyl ester hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 82.0°C to 92.0°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand + 21.00 (25.00°C c=2,EtOH)
Specifik rotation + 21.00
Formel vægt 213.73
Procent renhed 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • L-Methionine ethyl ester hydrochloride, 99%
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.