Få mere at vide
L-Leucyl-D-leucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Leucyl-D-leucine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O3/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17)/t9-,10+/m0/s1 |
| Mængde | 2 mg |
| Formel vægt | 244.1787 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |