accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OHNCH3CH3OHONH2H2OH2O

CAS RN 17665-02-0

IUPAC Navn: 2-(2-amino-4-methylpentanamido)-4-methylpentanoic acid dihydrate
Synonymer: leu-leu dihydrate
Molekylvægt (g/mol): 280.37
Molekylformel: C12H28N2O5
InChi Key: SLJAYOYNVUCZAF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: O.O.CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)