Få mere at vide
L-Kynurenine, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Tryptophan catabolite; endogenous activator of the aryl hydrocarbon receptor (AhR). Immunosuppressant; suppresses allogeneic T cell proliferation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Kynurenine |
| CAS | 2922-83-0 |
| Molekylær formel | C10H12N2O3 |
| MDL nummer | MFCD00069912 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | l-kynurenine, s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, kynurenine, l, 3-anthraniloyl-l-alanine, unii-02jw4j5r44, ccris 4425, 2s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, quinurenine, kynurenin, s-alpha,2-diamino-gamma-oxobenzenebutanoic acid |
| InChI nøgle | YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N |
| SMIL | N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.22 |
| Vis mere |