Få mere at vide
L-Kynurenin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463009
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463009 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 15463009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60199.MF
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2922-83-0 | C10H12N2O3 | 208,22 g/mol
Mellemliggende i nedbrydningen af tryptofan
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Farve Gul
Molekylær formel C10H12N2O3
MDL nummer MFCD00069912
Mængde 50 mg
Synonym l-kynurenine, s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, kynurenine, l, 3-anthraniloyl-l-alanine, unii-02jw4j5r44, ccris 4425, 2s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, quinurenine, kynurenin, s-alpha,2-diamino-gamma-oxobenzenebutanoic acid
InChI nøgle YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
SMIL N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 208.22
PubChem CID 161166
ChEBI CHEBI:16946
Formel vægt 208.21
Fysisk form Krystallinsk