missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Hercynine, TRC

Artikelnummer. 30138518
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138518 500 mg
30136942 250 mg
30012621 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH288900500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 534-30-5
Molekylær formel C9 H15 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 197.23
Synonym 1H-Imidazole-4-ethanaminium, α-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (αS)-, 1H-Imidazole-4-ethanaminium, α-carboxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)-, Ammonium, (1-carboxy-2-imidazol-4-ylethyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (2S)-3-(1H-Imidazol-4-yl)-2-(trimethylazaniumyl)propanoate, (2S)-3-(1H-Imidazol-5-yl)-2-(trimethylazaniumyl)propanoate, Histidine-betaine, N-α-trimethyl histidine, α-N,N,N-Trimethylhistidine, L-Hercynine
IUPAC navn (2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-(trimethylazaniumyl)propanoate
SMIL C[N+](C)(C)[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Hercynine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H15N3O2/c1-12(2,3)8(9(13)14)4-7-5-10-6-11-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H-,10,11,13,14)/t8-/m0/s1
Mængde 500 mg
Formel vægt 197.1164
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.