Få mere at vide
L-Hercynine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Hercynine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O2/c1-12(2,3)8(9(13)14)4-7-5-10-6-11-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H-,10,11,13,14)/t8-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 197.1164 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |