Få mere at vide
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Artikelnummer. 11534546 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11534546 20 ml 20ml
11510626 20 x 100 ml -
11500626 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11534546 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 25030032
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
L-glutamin (200 mM)
L-Glutamin er en aminosyre, der er nødvendig for cellekultur. L-Glutamin deltager i dannelsen af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukkere, glutathion, L-glutamat og andre aminosyrer, såvel som i proteinsyntese og glukoseproduktion. I modsætning til de fleste andre aminosyrer er L-glutamin ikke stabil i opløsning. Den hastighed, hvormed nedbrydningen skrider frem, er en funktion af tid, temperatur og pH. Gibco™ L-glutamin er en klar-til-brug 200 mM stamopløsning, der fungerer som et cellekulturtilskud. Den optimale koncentration afhænger af celletypen og mediet, der anvendes til at dyrke cellerne, men falder generelt i området 2-6 –mM.
Vi tilbyder også Gibco™ GlutaMAX™ Supplement som et stabilt alternativ til L-glutamin.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ L-glutamin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ L-glutamin produkt fremstillet i vores Grand Island facilitet. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 13485 standard, FDA
Indhold og opbevaring –5 til– 20 °C
Oversigt L-glutamin (200 mM), 20 mL, 100 x koncentration, flydende form, deltager i dannelsen af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukker, glutathion, L-glutamat og andre aminosyrer, L-glutamin 200 mM opløsning er klar til en lageropløsning.
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype L-glutamin
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 20 ml
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse
Til in vitro-diagnostisk brug.