Få mere at vide
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Product Code. 11500626 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
20 ml
100 ml
20 x 100 ml
Unit Size:
100ml
20ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11500626 100 ml 100ml
11534546 20 ml 20ml
11510626 20 x 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11500626 Supplier Gibco™ Supplier No. 25030024
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
L-glutamin (200 mM)
L-Glutamin er en aminosyre, der er nødvendig for cellekultur. L-Glutamin deltager i dannelsen af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukkere, glutathion, L-glutamat og andre aminosyrer, såvel som i proteinsyntese og glukoseproduktion. I modsætning til de fleste andre aminosyrer er L-glutamin ikke stabil i opløsning. Den hastighed, hvormed nedbrydningen skrider frem, er en funktion af tid, temperatur og pH. Gibco™ L-glutamin er en klar-til-brug 200 mM stamopløsning, der fungerer som et cellekulturtilskud. Den optimale koncentration afhænger af celletypen og mediet, der anvendes til at dyrke cellerne, men falder generelt i området 2-6 –mM.
Vi tilbyder også Gibco™ GlutaMAX™ Supplement som et stabilt alternativ til L-glutamin.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ L-glutamin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ L-glutamin produkt fremstillet i vores Grand Island facilitet. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance cGMP, ISO 13485 standard, FDA
Indhold og opbevaring –5 til– 20 °C
Oversigt L-glutamin (200mM), 100mL, 100X koncentration, flydende form, deltager i dannelsen af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukker, glutathion, L-glutamat og andre aminosyrer, L-glutamin er en klar-til-brug-opløsning 200m
Koncentration 100 X
Form Væske
Produkttype L-glutamin
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 100 ml
Regulatorisk status In-vitro diagnostisk anvendelse
Til in vitro-diagnostisk brug.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.