Få mere at vide
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Artikelnummer. 15410314 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410314 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 15410314 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2916801
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
L-glutamin (200 mM)
L-Glutamin er en aminosyre, der er nødvendig for cellekultur. L-Glutamin deltager i dannelsen af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukkere, glutathion, L-glutamat og andre aminosyrer, såvel som i proteinsyntese og glukoseproduktion. I modsætning til de fleste andre aminosyrer er L-glutamin ikke stabil i opløsning. Den hastighed, hvormed nedbrydningen skrider frem, er en funktion af tid, temperatur og pH. Gibco™ L-glutamin er en klar-til-brug 200 mM stamopløsning, der fungerer som et cellekulturtilskud. Den optimale koncentration afhænger af celletypen og mediet, der anvendes til at dyrke cellerne, men falder generelt i området 2-6 –mM.
Vi tilbyder også Gibco™ GlutaMAX™ Supplement som et stabilt alternativ til L-glutamin.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ L-glutamin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ L-glutamin produkt fremstillet i vores Grand Island facilitet. Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 6 til 8
Mængde 100 ml
Glutamin L-glutamin
Forsendelsestilstand Tøris