missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Felinine, TRC

Artikelnummer. 30240978
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240978 50 mg
30240945 5 mg
30240848 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240978 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF23125050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 471-09-0
Molekylær formel C8 H17 N O3 S
Molekylvægt (g/mol) 207.29
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-(4-hydroxy-2-methylbutan-2-yl)sulfanylpropanoic acid
SMIL CC(C)(CCO)SC[C@H](N)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Felinine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H17NO3S/c1-8(2,3-4-10)13-5-6(9)7(11)12/h6,10H,3-5,9H2,1-2H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Mængde 50 mg
Formel vægt 207.0929
Procent renhed >95%
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.