CAS RN 471-09-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
L-Felinine, TRC
CAS: 471-09-0 Molekylær formel: C8 H17 N O3 S Molekylvægt (g/mol): 207.29 IUPAC navn: (2R)-2-amino-3-(4-hydroxy-2-methylbutan-2-yl)sulfanylpropanoic acid SMIL: CC(C)(CCO)SC[C@H](N)C(=O)O