Få mere at vide
L-Felinine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Felinine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO3S/c1-8(2,3-4-10)13-5-6(9)7(11)12/h6,10H,3-5,9H2,1-2H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 207.0929 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |