Få mere at vide
L-Cysteinylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | >95% (HPLC) |
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C5H10N2O3S |
| MDL nummer | MFCD00055567 |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.21 |
| InChI nøgle | ZUKPVRWZDMRIEO-VKHMYHEASA-N |
| SMIL | N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O |
| IUPAC navn | 2-[(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanamido]acetic acid |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |