missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Cysteinylglycine, TRC

Artikelnummer. 30134646
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134646 25 mg
30137496 100 mg
30008879 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC99477025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 19246-18-5
Synonym N-L-Cysteinylglycine∣144: PN: US20130123467 SEQID: 173 Claimed Protein∣145: PN: WO2012013136 SEQID: 39 Unclaimed Protein∣27: PN: WO2011133608 TABLE: 5 Claimed Sequence∣52: PN: EP2161028 PAGE: 10 Claimed Protein∣6: PN: WO2011003622 SEQID: 6 Claimed Protein∣Cysteinylglycine∣L-Cysteinylglycine;

Tekniske data

Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylær formel C5H10N2O3S
MDL nummer MFCD00055567
Molekylvægt (g/mol) 178.21
InChI nøgle ZUKPVRWZDMRIEO-VKHMYHEASA-N
SMIL N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O
IUPAC navn 2-[(2R)-2-amino-3-sulfanylpropanamido]acetic acid
Produkttype Other
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.