Få mere at vide
L-Cysteine Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Cysteine-sulfone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O6S2/c7-3(5(9)10)1-15-16(13,14)2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 272.0137 |