Få mere at vide
L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O3S/c1-2-3-5-14(10,13)6-4-7(9)8(11)12/h7,10H,2-6,9H2,1H3,(H,11,12)/t7-,14?/m0/s1 |
| Formel vægt | 222.1038 |
| Procent renhed | >95% |