Få mere at vide
L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine, 99%
Artikelnummer. 10512831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10512831 1 g Glasflaske 1g
10146873 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10512831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 235520010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83730-53-4 | C8H18N2O3S | 222.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83730-53-4
Molekylær formel C8H18N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 222.31
MDL nummer MFCD00067000
InChI nøgle KJQFBVYMGADDTQ-CVSPRKDYSA-N
Synonym l-buthionine-sulfoximine, l-buthionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-butylsulfonimidoyl butanoic acid, l-buthionine-s,r-sulfoximine, l-buthionine s,r-sulfoximine, l-bso, butanoic acid, 2-amino-4-s-butylsulfonimidoyl-, 2s, l-buthionine sr-sulfoximine, buthionine-s,r-sulfoximine, l, l-buthionine-s,r-sulphoximine
PubChem CID 119565
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-(butylsulfonimidoyl)butansyre
SMIL CCCCS(=N)(=O)CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Buthionine-(S, R)-sulfoximine
Smeltepunkt 234.0°C to 235.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOOCCH(NH2)CH2CH2S(O)(=NH)(CH2)3CH3
Mængde 1 g
Specifik rotation + 33.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 222.31
Procent renhed 99%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Buthionine-(S,R)-sulfoximine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.