missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Aspartic-13C4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Aspartic-13C4 Acid |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| Formel vægt | 137.0509 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?