CAS RN 55443-54-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
L-Aspartic-13C4 Acid, TRC
CAS: 55443-54-4 Molekylær formel: 13C4H7NO4 Molekylvægt (g/mol): 137.07 Synonym: L-Aspartic-1,2,3,4-13C4 acid (ACI),L-Aspartic-13C4 acid (9CI),L-Aspartic Acid-13C4,(2S)-2-Aminobutanedioic-1,2,3,4-13C4 acid IUPAC navn: (2S)-2-amino(1,2,3,4-13C4)butanedioic acid SMIL: N[13C@@H]([13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O