missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Aspartic-13C4 Acid, TRC

Artikelnummer. 30008313
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008313 5 mg
30008551 10 mg
30010997 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7902135MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 55443-54-4
Molekylær formel 13C4H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 137.07
Synonym L-Aspartic-1,2,3,4-13C4 acid (ACI), L-Aspartic-13C4 acid (9CI), L-Aspartic Acid-13C4, (2S)-2-Aminobutanedioic-1,2,3,4-13C4 acid
IUPAC navn (2S)-2-amino(1,2,3,4-13C4)butanedioic acid
SMIL N[13C@@H]([13CH2][13C](=O)O)[13C](=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Aspartic-13C4 Acid
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Formel vægt 137.0509
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.