Få mere at vide
L(+)-ascorbylpalmitat, specificeret i henhold til kravene i USP/Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214774 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15214774 100 g 100g
15100337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15214774 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449481000
Request Bulk or Custom Format
Edge
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-66-6
Molekylær formel C22H38O7
Molekylvægt (g/mol) 414.54
MDL nummer MFCD00005377
InChI nøgle NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC navn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl]hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Ascorbyl palmitate
Smeltepunkt 111°C to 115°C
Kogepunkt 250°C
Antændelsesrest 0.1% max
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 414.53