Få mere at vide
L(+)-ascorbylpalmitat, specificeret i henhold til kravene i USP/Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15100337 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15100337 25 g 25g
15214774 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15100337 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449480250
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 137-66-6 | Molekylær formel: C22H38O7 | Molekylvægt: 414,54 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-66-6
Molekylær formel C22H38O7
Molekylvægt (g/mol) 414.54
MDL nummer MFCD00005377
InChI nøgle NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
PubChem CID 54680660
IUPAC navn [(2S)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2H-furan-2-yl]-2-hydroxyethyl]hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Ascorbyl palmitate
Smeltepunkt 111 °C til 115 °C
Kogepunkt 250 °C
Antændelsesrest 0,1% maks
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 414.53