Få mere at vide
L-Ascorbyl palmiterer, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11383959 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11383959 100 g
1 options
Artikelnummer. 11383959 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210078180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ascorbyl palmitate
CAS 137-66-6
Molekylær formel C22H38O7
MDL nummer MFCD00005377
Mængde 100 g
Synonym ascorbyl palmitate, l-ascorbyl 6-palmitate, 6-o-palmitoyl-l-ascorbic acid, ascorbic palmitate, l-ascorbyl palmitate, unii-qn83us2b0n, ascorbyl monopalmitate, l-ascorbic acid 6-palmitate, s-2-r-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl-2-hydroxyethyl palmitate, ascorbyl palmitate nf
InChI nøgle NULLRXHRYOXSEW-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)C1OC(O)=C(O)C1=O
IUPAC navn 2-(4,5-dihydroxy-3-oxo-2,3-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl hexadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 414.54
PubChem CID 54680660
Formel vægt 414.5
Fysisk form Fast stof